Få mere at vide
Cole-Parmer™ Hybridiseringsrør af glas med tryk på endehætte
Artikelnummer. 11583839
Skift visning
Længde (metrisk):
220 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11583839 220 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11583839 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 3945511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2490.00 DKK
    2254.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 235.31 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Suppler dine hybridiseringsinkubationssystemer med dette glashybridiseringsrør med Push on End Cap.
  • Udvid dine muligheder Cole Parmer HI-200 Series Hybridization Incubatorer med vores samling af valgfrit tilbehør.
  • Denne kollektion inkluderer et udvalg af gyngeplatforme, hybridiseringsrør i forskellige størrelser og rørholdere med clips.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 80 mm
Til brug med (udstyr) HI-200D hybridiseringsinkubatorer
Inkluderer Skub endedækslet på
Længde (engelsk) 8,7 tommer
Emballage 1 hv.
Lukketype Push-on endehætte
Længde (metrisk) 220 mm
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Hybridiseringsrør