Få mere at vide
Cole-Parmer™ CB-200D Blokkøler/varmelegeme
Artikelnummer. 11904248
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
0 °C til 40 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) unitSize
11904248 0 °C til 40 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 11904248 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 3662017
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Vedligehold biologiske prøver sikkert med CB-200D Block Chiller/Heater.
  • Designet til at holde biologiske prøver sikkert mellem 4 og 37 °C
  • Alarmen lyder, når den indstillede temperatur er nået, og den forløbne tid slutter
  • Femcifret LED-display kan indstilles til begge° C eller° F
  • 30 min. Nedkølingstid til 4 °C
  • Vælg mellem en bred vifte af udskiftelige aluminiumsblokindsatser
  • 3 års garanti
  • Tidligere varenummer FBLOCKICE
Denne blokkøler/varmer til bordplade er ideel til inkubering af prøverør ved temperaturer fra 0 til 40 C (°32 til 104 °F). De Isotemp™ temperaturkontrol sikrer, at alt indhold holdes på en jævn temperatur, uanset om det er koldt eller varmt. Integreret nedtællings-/optællingstimer med hørbar alarm giver mulighed for at programmere op til ni dage og starter ikke før en stabil temperatur er nået.
Brug med Dri-Block™ aluminiumsindsatser for at opretholde temperaturstabilitet af± 0,2 °C. Enheden kan rumme to enkelt-bredde indsatser eller en dobbelt-bredde indsatser. Et mørkt plastiklåg beskytter lysfølsomme reagenser og hjælper med at opretholde prøvetemperaturen.
Bemærk venligst: Med virkning fra juni 2022 Techne Køle-/varmeblok Modelnummer FBLOCKICE er nu blevet omdøbt Cole-Parmer under modelnummer CB-200D. Alle de samme fantastiske funktioner og specifikationer, bare med et nyt og forbedret udseende.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Alu blokke
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C
Type Blok
Dimensioner (L x B x H) 190 x 240 x 225 mm
Længde (engelsk) 7,5 tommer
Længde (metrisk) 190 mm
Bredde (engelsk) 9,4 tommer
Bredde (metrisk) 240 mm
Højde (engelsk) 8,9''
Højde (metrisk) 225 mm
Vægt (engelsk) 6.6 lb.
Vægt (metrisk) 3 kg
Elektriske krav 100/230 V, 50/60 Hz
Spænding 100/230 V
Frekvens 50/60 Hz