Få mere at vide
Techne™ 96-Well Sample Concentrator
Artikelnummer. 11503869
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
25 °C til 200 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
11503869 25 °C til 200 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 11503869 Leverandør Techne™ Leverandørnr. 3662041
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Quickly concentrate multiple samples in a block at once
  • Variable needle position suits various Dri-Block™ inserts
  • Needles, block, and block heater sold separately
Tekniske data
Temperaturområde (metrisk) 25 °C til 200 °C
Dimensioner (L x B x H) 295 x 240 x 530 mm