Få mere at vide
Techne™ Dri-block™ varmeapparat
Artikelnummer. 15255607
Skift visning
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding unitSize
15255607 230 V Hver
1 options
Artikelnummer. 15255607 Leverandør Techne™ Leverandørnr. 3662008
Præcisionskonstrueret varmelegeme med fremragende temperaturnøjagtighed.
  • Alsidigt udvalg af udskiftelige varmeblokke fungerer med prøverør og plader i mange størrelser
  • Optager mindre lagerplads — let og med flad overflade, hvilket gør det muligt at stable enheder, når de ikke er i brug
Tekniske data
Controller type Digital; 200 °C
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +5 til 200 °C
Type Tørblokvarmer
Antal blokke 2
Spænding 230 V