Få mere at vide
Cole-Parmer™ Dri-Block™ Analoge blokvarmere
Artikelnummer. p-8012846
Antal blokke:
2
3
Temperaturområde (metrisk):
Omgivende +5 til 100 °C
Omgivende +5 til 200 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11573789
Brand: Cole-Parmer™ 3662012
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse varmeapparater som en tør, konstant temperaturkilde til forskellige laboratorie- og forskningsapplikationer. Alle modeller har uafhængige indikatorlys, der viser hovedstrøm, varmeeffekt og overtemperaturafbrydelse.
  • Præcisionsudviklede varmelegemer med fremragende temperaturnøjagtighed
  • Alsidigt udvalg af udskiftelige varmeblokke fungerer med prøverør og plader i mange størrelser
  • Optager mindre opbevaringsplads - let og flad overflade gør det muligt at stable enheder, når de ikke er i brug
  • 230 VAC drift
  • Kalibreret drejeskive til temperaturindstilling i trin på 2 °C
  • Fremragende stabilitet af± 0,05 °C ved 40 °C
  • Inkluderer blokudtræksværktøj og en strømledning med britisk og europæisk stik
  • Ideel til alle dine prøveopvarmningskrav eller til forskning eller generelle kemiapplikationer
Tekniske data
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +5 til 100 °C
Type Tørbad/blok
Opvarmningshastighed 30° til 100 °C på 18 minutter
Antal blokke 2
Temperaturstabilitet Ved 40 °C± 0,05 °C; ved 100 °C± 0,1 °C
garanti 3 år
Dimensioner (L x B x H) 202 x 260 x 105 mm
Længde (metrisk) 202 mm
Bredde (metrisk) 260 mm
Højde (metrisk) 105 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 4 kg
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 300 W
Spænding 230 V
Watt 300 w
Frekvens 50/60 Hz