Få mere at vide
Cole-Parmer™ Dri-Block™ Analoge blokvarmere
Antal blokke:
2
3
Temperaturområde (metrisk):
Omgivende +5 til 100 °C
Omgivende +5 til 200 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Præcisionsudviklede varmelegemer med fremragende temperaturnøjagtighed
- Alsidigt udvalg af udskiftelige varmeblokke fungerer med prøverør og plader i mange størrelser
- Optager mindre opbevaringsplads - let og flad overflade gør det muligt at stable enheder, når de ikke er i brug
- 230 VAC drift
- Kalibreret drejeskive til temperaturindstilling i trin på 2 °C
- Fremragende stabilitet af± 0,05 °C ved 40 °C
- Inkluderer blokudtræksværktøj og en strømledning med britisk og europæisk stik
- Ideel til alle dine prøveopvarmningskrav eller til forskning eller generelle kemiapplikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Temperaturområde (metrisk) | Omgivende +5 til 100 °C |
| Type | Tørbad/blok |
| Opvarmningshastighed | 30° til 100 °C på 18 minutter |
| Antal blokke | 2 |
| Temperaturstabilitet | Ved 40 °C± 0,05 °C; ved 100 °C± 0,1 °C |
| garanti | 3 år |
| Dimensioner (L x B x H) | 202 x 260 x 105 mm |
| Længde (metrisk) | 202 mm |
| Bredde (metrisk) | 260 mm |
| Højde (metrisk) | 105 mm |
| Vis mere |