Learn More
Cole-Parmer™ Dri-Block™ Analoge blokvarmere
Click to view available options
Antal blokke:
2
3
Temperaturområde (metrisk):
Omgivende +5 til 100 °C
Omgivende +5 til 200 °C
Tamaño de la unidad:
Hver
Descripción
- Præcisionsudviklede varmelegemer med fremragende temperaturnøjagtighed
- Alsidigt udvalg af udskiftelige varmeblokke fungerer med prøverør og plader i mange størrelser
- Optager mindre opbevaringsplads - let og flad overflade gør det muligt at stable enheder, når de ikke er i brug
- 230 VAC drift
- Kalibreret drejeskive til temperaturindstilling i trin på 2 °C
- Fremragende stabilitet af± 0,05 °C ved 40 °C
- Inkluderer blokudtræksværktøj og en strømledning med britisk og europæisk stik
- Ideel til alle dine prøveopvarmningskrav eller til forskning eller generelle kemiapplikationer
Especificaciones
Especificaciones
| Temperaturområde (metrisk) | Omgivende +5 til 200 °C |
| Type | Tørbad/blok |
| Opvarmningshastighed | 30° til 200 °C på 30 minutter |
| Antal blokke | 3 |
| Temperaturstabilitet | Ved 40 °C± 0,1 °C; ved 100 °C± 0,15 °C |
| garanti | 3 år |
| Dimensioner (L x B x H) | 279 x 260 x 105 mm |
| Længde (metrisk) | 295 mm |
| Bredde (metrisk) | 260 mm |
| Højde (metrisk) | 105 mm |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido