Få mere at vide
Techne™ Dri-Block™ Varmeblokindsats i aluminium
Artikelnummer. 15320615
Antal steder:
20
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15320615
Brand: Techne™ 3662087
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Præcisionskonstruerede varmeblokke i aluminium giver fremragende temperaturnøjagtighed
  • Alsidigt udvalg af udskiftelige varmeblokke fungerer med prøverør og plader i mange størrelser
  • Varmeapparater sælges separat
Tekniske data
Oversigt Fladbundsbrønde
Materiale Anodiseret aluminium
Antal steder 20
Type Dri-Block™ Indsæt
Depth (engelsk) Nå 0,79 tommer.
Dybde (metrisk) Nå 20 mm
Diameter (engelsk) Well 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) Brønd 12 mm