Få mere at vide
Cole-Parmer™ BH-250 Series Tørblokvarmer
Artikelnummer. 15295607
Temperaturområde (metrisk):
Omgivende +5 til 100 °C
Antal blokke:
2
Controller type:
Digital, Twin Control, 100 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15295607
Brand: Cole-Parmer™ 3662006
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg et varmelegeme og derefter blokke, der passer til dine applikationsbehov.
  • Præcisionsudviklede varmelegemer med fremragende temperaturnøjagtighed
  • Alsidigt udvalg af udskiftelige varmeblokke fungerer med prøverør og plader i mange størrelser
  • Optager mindre lagerplads Den lette —og flad overflade gør det muligt at stable enheder, når de ikke er i brug
Brug disse varmeapparater som en tør, konstant temperaturkilde til forskellige laboratorie- og forskningsapplikationer. Alle modeller har uafhængige indikatorlys, der viser hovedstrøm, varmeeffekt og overtemperaturafbrydelse. ''antal accepterede blokke'' på bestillingstabellen angiver antallet af enkelt-bredde blokke, der accepteres af hver blokvarmer. Et varmelegeme, der accepterer to enkelt-bredde blokke, vil acceptere en dobbelt-bredde blok. Brug tre- og firebloksmodeller til applikationer med høj gennemstrømning, såsom kemisk oxygenbehov (COD).
Tekniske data
Controller type Digital, Twin Control, 100 °C
Holder Prøverør og plader
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +5 til 100 °C
Type Varmeblok
Inkluderer Blokudtrækningsværktøj, strømledning
Model- 36620-06
Antal blokke 2
Bredde (metrisk) 35.6 cm
Højde (metrisk) 10.5 cm
Dybde (metrisk) 26 cm
Spænding 230 V