Få mere at vide
Gas Arc™ Tech-Master™ 4.9 purity Brass Gas Regulator
Artikelnummer. p-8001340
Encompass
Tilslutningstype:
BS 341 nr. 3
BS 341 nr. 8
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12940800
Brand: Gas Arc™ 3960001018
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
For use with cylinder pressure up to 300bar
  • Regulators to BS EN ISO 9001 and BS EN ISO 2503
  • Two gauge single and multi stage
  • Cylinder pressure up to 300bar
  • Robust brass construction to meet industry requirements
  • Tamper proof high flow safety relief valve
  • Safety gauges to BS EN ISO 562
  • Encapsulated valve design fitted with 316L sintered stainless steel filter
  • Regulator outlet connection: 3/8 inch BSP
  • Propane regulator is plugged
Tekniske data
Motorhjelm materiale Alloy
Tilslutningstype BS 341 nr. 8
Type Gas Regulator
Filtermateriale 316L Stainless Steel
Materiale Brass
Maks. Udgangstryk 4 bar
Trykområde (udløb) 0 to 4 bar
Aflastningsventil Yes
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.