Få mere at vide
Gas Arc™ Tech-Master™ 4.9 purity Brass Gas Regulator
Tilslutningstype:
BS 341 nr. 3
BS 341 nr. 8
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Regulators to BS EN ISO 9001 and BS EN ISO 2503
- Two gauge single and multi stage
- Cylinder pressure up to 300bar
- Robust brass construction to meet industry requirements
- Tamper proof high flow safety relief valve
- Safety gauges to BS EN ISO 562
- Encapsulated valve design fitted with 316L sintered stainless steel filter
- Regulator outlet connection: 3/8 inch BSP
- Propane regulator is plugged
Tekniske data
Tekniske data
| Tilslutningstype | BS 341 nr. 3 |
| Membranmateriale | Neoprene |
| Type | Gas Regulator |
| Filtermateriale | 316L Stainless Steel |
| Fjord | BS341 |
| Materiale | Brass |
| Maks. Udgangstryk | 4 bar |
| Trykområde (udløb) | 0 to 4 bar |
| Aflastningsventil | Yes |
| Vægt (metrisk) | 1.9 kg |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.