Få mere at vide
Unity Lab Services™ Tech Direkte Serviceplan for Thermo Scientific High Cap/Low Speed Centrifuge (gulvgruppe 1)
Beskrivelse
- Fortsæt servicesupport efter fabriksgaranti med forbedret fjernsupport og årlig forebyggende vedligeholdelse
- 3 hverdages responstid (kan variere afhængigt af sted) for korrigerende vedligeholdelse
- 15 % rabat på fakturerbare priser for ingeniørarbejde og fabrikscertificerede reservedele til korrigerende vedligeholdelsesbesøg på stedet
- Et planlagt forebyggende vedligeholdelsesbesøg, inklusive et forebyggende vedligeholdelsessæt (hvor relevant)
- Prioriteret ubegrænset adgang til OEM-uddannede tekniske supporteksperter, som kan diagnosticere, undersøge og eksternt løse problemer eller planlægge besøg på stedet ved hjælp af de nyeste digitale fjernsupportværktøjer
- Adgang til on-line service vidensbase
- Korrigerende vedligeholdelsesreparationsgaranti i varigheden af produktgarantien eller 1 år, alt efter hvad der er længst, som defineret i kontraktvilkårene og -betingelserne
- Instrumentsoftware/firmwareopdateringer inkluderet efter behov for at understøtte et forebyggende vedligeholdelsesbesøg
- Opgraderinger til nye versioner af software er ikke inkluderet
- 10 % rabat på yderligere tjenester, herunder yderligere forebyggende vedligeholdelsesbesøg, kalibrering og kvalifikationstjenester
Tekniske data
Tekniske data
| Varighed | 1 år |
| Til brug med (udstyr) | High Cap/Low Speed Centrifuge (gulvgruppe 1) |
| Til brug med (applikation) | Support efter fabriksgaranti |
| Garanti og servicetilbud | Prioriteret teknisk support, et forebyggende vedligeholdelsesbesøg |
| Inkluderer | 3 dages responstid (inden for specificeret placering og kriterier), prioriteret teknisk support og ét forebyggende vedligeholdelsesbesøg |
| Produkttype | Tech Direkte serviceplan |
| Tjenester ikke inkluderet | Opgraderinger til nye softwareversioner |
| Garanti Responstid | 3 dage (inden for specificeret placering og kriterier) |
| Services inkluderet | Prioriteret teknisk support og ét forebyggende vedligeholdelsesbesøg |