Få mere at vide
Unity Lab Services™ Tech Direkte Serviceplan for Thermo Scientific Bio Sikkerhedsskabe
Artikelnummer. 17250414
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Biosikkerhedsskab (0,9 til 1,5 m)
Biosikkerhedsskab (1,8 m)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17250414 Biosikkerhedsskab (0,9 til 1,5 m)
17260414 Biosikkerhedsskab (1,8 m)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17250414 Leverandør Unity Lab Services™ Leverandørnr. TEDBSC1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tech Direkte serviceplan giver support efter fabriksgaranti. Inkluderer 3 dages responstid (inden for specificeret placering og kriterier), prioriteret teknisk support og ét forebyggende vedligeholdelsesbesøg.
  • Fortsæt servicesupport efter fabriksgaranti med forbedret fjernsupport og årlig forebyggende vedligeholdelse
  • 3 hverdages responstid (kan variere afhængigt af sted) for korrigerende vedligeholdelse
  • 15 % rabat på fakturerbare priser for ingeniørarbejde og fabrikscertificerede reservedele til korrigerende vedligeholdelsesbesøg på stedet
  • Et planlagt forebyggende vedligeholdelsesbesøg, inklusive et forebyggende vedligeholdelsessæt (hvor relevant)
  • Prioriteret ubegrænset adgang til OEM-uddannede tekniske supporteksperter, som kan diagnosticere, undersøge og eksternt løse problemer eller planlægge besøg på stedet ved hjælp af de nyeste digitale fjernsupportværktøjer
  • Adgang til on-line service vidensbase
  • Korrigerende vedligeholdelsesreparationsgaranti i varigheden af produktgarantien eller 1 år, alt efter hvad der er længst, som defineret i kontraktvilkårene og -betingelserne
  • Instrumentsoftware/firmwareopdateringer inkluderet efter behov for at understøtte et forebyggende vedligeholdelsesbesøg
  • Opgraderinger til nye versioner af software er ikke inkluderet
  • 10 % rabat på yderligere tjenester, herunder yderligere forebyggende vedligeholdelsesbesøg, kalibrering og kvalifikationstjenester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Biosikkerhedsskab (0,9 til 1,5 m)
Til brug med (applikation) Support efter fabriksgaranti
Inkluderer 3 dages responstid (inden for specificeret placering og kriterier), prioriteret teknisk support og ét forebyggende vedligeholdelsesbesøg
Produkttype Tech Direkte serviceplan
Tjenester ikke inkluderet Opgraderinger til nye softwareversioner
Garanti Responstid 3 dage (inden for specificeret placering og kriterier)
Services inkluderet Prioriteret teknisk support og ét forebyggende vedligeholdelsesbesøg