Få mere at vide
Techne™ Tecal 425 °F Bærbar/Field Dry Block Calibrator
Beskrivning
- Varmer hurtigt op og køler ned
- Temperaturområde fra 45 °C under omgivelsestemperatur op til 425 °C
- Digital kontrol giver ensartet temperatur og stabilitet
- Administrer nemt alle kalibreringsfunktioner med RS-232-interface
- Denne lette, bærbare tørbloktemperaturkalibrator er ideel til brug i marken
- Den kan bruges med en bred vifte af indsatser (medfølger ikke) med forskellige dimensioner brønde for at matche adskillige probestørrelser
- Sikkerhedsfunktioner inkluderer en automatisk køleventilator og overtemperaturafbrydelse, der slukker for strømmen til varmelegemerne, hvis der opstår en fejl, eller den maksimale driftstemperatur overskrides
- Max temperatur: 797 °F
- Temperatur nøjagtighed:± 0,54 °F (± 0,30 °C)
- Opvarmningshastighed: 12 minutter fra 68° til 752 °F (20° til 400 °C)
- Nedkølingshastighed: 21 minutter fra 752° til 182 °F (400° til 100 °C)
- Dimensioner: (17 x 27 x 25,5 cm)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttype | Bærbar/Field Dry Block Calibrator |
| Elektriske krav | 230 VAC, 50/60 Hz |
| Inkluderer | Indsæt værktøj til fjernelse af adapter, softwaresæt med RS-232-kabel og netledning |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?