Få mere at vide
Tecadenoson, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497838
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16497838 10 mg -
16440308 5 mg -
16437666 100 mg -
16403797 50 mg 50mg
16403676 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16497838 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19661
MedChemExpress Tecadenoson (CVT-510) is a selective A1 adenosine receptor agonist.
Tecadenoson (CVT-510) is a selective A1 adenosine receptor agonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tecadenoson
CAS 204512-90-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H19N5O5
Mængde 10 mg
Synonym CVT-510
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 155 mg/mL (459.49 mM)
SMIL OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N[C@H]4COCC4)O1)O)O
Molekylvægt (g/mol) 337.33
Formel vægt 337.33
Procent renhed 99.76%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation