Få mere at vide
Tebuthiuron, TRC
Artikelnummer. 30413362
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413362 2.5 g
30412814 250 mg
30409810 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30413362 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT0136202.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34014-18-1
Molekylær formel C9 H16 N4 O S
Molekylvægt (g/mol) 228.31
Synonym Spike, N-[5-(1,1-dimethylethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-N,N′-dimethylurea
IUPAC navn 1-(5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-1,3-dimethylurea
SMIL CNC(=O)N(C)c1nnc(s1)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tebuthiuron
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H16N4OS/c1-9(2,3)6-11-12-8(15-6)13(5)7(14)10-4/h1-5H3,(H,10,14)
Formel vægt 228.1045