missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tebutam, TRC

Artikelnummer. 30415743
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415743 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30415743 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT13623050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tebutam
CAS 35256-85-0
Molekylær formel C15 H23 N O
Mængde 50 mg
Synonym Propanamide','2,2-dimethyl-N-(1-methylethyl)-N-(phenylmethyl)- (9CI','ACI), 2,2-Dimethyl-N-(1-methylethyl)-N-(phenylmethyl)propanamide (ACI), Butam, Comodor, N-Benzyl-N-isopropylpivalamide, N-Benzyl-N-isopropyltrimethylacetamide, Tebutam
InChI formel InChI=1S/C15H23NO/c1-12(2)16(14(17)15(3,4)5)11-13-9-7-6-8-10-13/h6-10,12H,11H2,1-5H3
SMIL CC(C)N(Cc1ccccc1)C(=O)C(C)(C)C
IUPAC navn N-benzyl-2,2-dimethyl-N-propan-2-ylpropanamide
Molekylvægt (g/mol) 233.35
Formel vægt 233.178
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.