missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tebuconazole-d9, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tebuconazole-d9 |
| CAS | 1246818-83-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C16H13D9ClN3O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Tebuconazole-d9, Tebuconazole-D9 (tert-butyl-D9), 5-(4-Chlorophenyl)-1,1,1-trideuterio-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-2,2-bis(trideuteriomethyl)pentan-3-ol, α-[2-(4-Chlorophenyl)ethyl]-α-[1,1-di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, 1-(4-Chlorophenyl)-4,4-di(methyl-d3)-3-(1,2,4-triazol-1-yl-methyl)pentan-3-ol-5,5,5-d3, Tebuconazole D9 (trimethyl D9) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22ClN3O/c1-15(2,3)16(21,10-20-12-18-11-19-20)9-8-13-4-6-14(17)7-5-13/h4-7,11-12,21H,8-10H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| SMIL | OC(CN1C=NC=N1)(C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])CCC2=CC=C(Cl)C=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.87 |
| Formel vægt | 316.2016 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?