Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tebuconazole |
| Smeltepunkt | 102,0 °C til 105,0 °C |
| Flammepunkt | >100 °C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 307.82 |
Sikkerhed og håndtering
- Tebuconazole
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Tebuconazole