Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tebuconazol
Artikelnummer. 16600842 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16600842 5 g
16690832 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16600842 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 463260050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 107534-96-3 | C16H22ClN3O | 307,82 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107534-96-3
Molekylær formel C16H22ClN3O
Molekylvægt (g/mol) 307.82
MDL nummer MFCD02674797
InChI nøgle PXMNMQRDXWABCY-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 1-(4-chlorphenyl)-4,4-dimethyl-3-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]pentan-3-ol
SMIL CC(C)(C)C(O)(CCC1=CC=C(Cl)C=C1)CN1C=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tebuconazole
Smeltepunkt 102,0 °C til 105,0 °C
Flammepunkt >100 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 307.82
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tebuconazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tebuconazole