Få mere at vide
Tebuconazol 1000 μg/ml i toluen, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30326494
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 ml
Product Code. Mængde
30326494 1 ml
1 options
Product Code. 30326494 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA17178700TO1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tebuconazole
CAS 107534-96-3
Analyt- eller komponentnavne Tebuconazole
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C16H22ClN3O
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, α-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]-α-(1,1-dimethylethyl)-, (±)-, α-[2-(4-Chlorophenyl)ethyl]-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, (±)-Tebuconazole, Atlas, BAY-HWG 1608, Corail, Dedalus 25 WDG, Elite, Elite (fungicide), Ethyltrianol, Etiltrianol, Fenetrazole, Folicur, Folicur 200EC, Folicur 3.6F, Gelseal, Gelseal (fungicide), Greenseal, HWG 1608, Hao Li-ke, Horizon, Horizon (fungicide), Horizont, Microban S 2142, Microban TZ, ONLY ONE Flowable, Orius, Orius (fungicide), Orius 25EC, Preventol A 8, Raxil, Raxil 2DS, Raxil Ultra, Rival 200EC, Riza, Rosacur, S 2142, Silvacure, Sparta, Sparta 250EW, Tebu 250EW, Tebu 60, Tebuconazole, Terbutrazole, Timbertreat T;Formerly 80443-41-0
InChI formel InChI=1S/C16H22ClN3O/c1-15(2,3)16(21,10-20-12-18-11-19-20)9-8-13-4-6-14(17)7-5-13/h4-7,11-12,21H,8-10H2,1-3H3
SMIL CC(C)(C)C(O)(CCc1ccc(Cl)cc1)Cn2cncn2
IUPAC navn 1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Toluen
Molekylvægt (g/mol) 307.82
Mængde 1 ml
Formel vægt 307,1451 g/mol