missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tebipenem Pivoxil, TRC

Artikelnummer. 30418348
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30418348 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30418348 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT01290010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tebipenem Pivoxil
CAS 161715-24-8
Molekylær formel C22 H31 N3 O6 S2
Mængde 10 mg
Synonym 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid','3-[[1-(4,5-dihydro-2-thiazolyl)-3-azetidinyl]thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-','(2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)methyl ester','(4R,5S,6S)-, 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid','3-[[1-(4,5-dihydro-2-thiazolyl)-3-azetidinyl]thio]-6-(1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-','(2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)methyl ester','[4R-[4α,5β,6β(R*)]]-, L 084, Orapenem, Tebipenem pivoxil
InChI formel InChI=1S/C22H31N3O6S2/c1-11-15-14(12(2)26)18(27)25(15)16(19(28)30-10-31-20(29)22(3,4)5)17(11)33-13-8-24(9-13)21-23-6-7-32-21/h11-15,26H,6-10H2,1-5H3/t11-,12-,14-,15-/m1/s1
SMIL C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2[C@@H](C)C(=C(N2C1=O)C(=O)OCOC(=O)C(C)(C)C)SC3CN(C3)C4=NCCS4
IUPAC navn 2,2-dimethylpropanoyloxymethyl (4R,5S,6S)-3-[1-(4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl)azetidin-3-yl]sulfanyl-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 497.63
Formel vægt 497.1654
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.