missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tebipenem Pivoxil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tebipenem Pivoxil |
| CAS | 161715-24-8 |
| Molekylær formel | C22 H31 N3 O6 S2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid','3-[[1-(4,5-dihydro-2-thiazolyl)-3-azetidinyl]thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-','(2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)methyl ester','(4R,5S,6S)-, 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid','3-[[1-(4,5-dihydro-2-thiazolyl)-3-azetidinyl]thio]-6-(1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-','(2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)methyl ester','[4R-[4α,5β,6β(R*)]]-, L 084, Orapenem, Tebipenem pivoxil |
| InChI formel | InChI=1S/C22H31N3O6S2/c1-11-15-14(12(2)26)18(27)25(15)16(19(28)30-10-31-20(29)22(3,4)5)17(11)33-13-8-24(9-13)21-23-6-7-32-21/h11-15,26H,6-10H2,1-5H3/t11-,12-,14-,15-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2[C@@H](C)C(=C(N2C1=O)C(=O)OCOC(=O)C(C)(C)C)SC3CN(C3)C4=NCCS4 |
| IUPAC navn | 2,2-dimethylpropanoyloxymethyl (4R,5S,6S)-3-[1-(4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl)azetidin-3-yl]sulfanyl-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 497.63 |
| Formel vægt | 497.1654 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?