Få mere at vide
Tebipenem pivoxil, MedChemExpress
Beskrivelse
Tebipenem pivoxil (L084) is an orally active antibiotic against a variety of pathogenic bacteria. Tebipenem pivoxil binds penicillin-binding protein (PBP), thereby inhibiting cell wall synthesis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tebipenem pivoxil |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 161715-24-8 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H31N3O6S2 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | L084 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (301.43 mM) |
| Vis mere |