missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tebipenem, MedChemExpress

Artikelnummer. 16488288
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16488288 10 mg
16474177 50 mg
16420728 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16488288 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYA0076

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Tebipenem is an orally available carbapenem antibiotic, shows broad-spectrum activity against Gram-positive and -negative bacteria, except for Pseudomonas aeruginosa.

Tebipenem is an orally available carbapenem antibiotic, shows broad-spectrum activity against Gram-positive and -negative bacteria, except for Pseudomonas aeruginosa.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tebipenem
Fysisk form Solid
CAS 161715-21-5
Farve Light Yellow
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H21N3O4S2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym LJC 11036
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (86.91 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 7.14 mg/mL (18.62 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C(N1C2=O)=C(SC3CN(C4=NCCS4)C3)[C@H](C)[C@]1([H])[C@@]2([H])[C@H](O)C)O
Molekylvægt (g/mol) 383.49
Formel vægt 383.49
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.