Få mere at vide
Tebbe-reagens, 0,5M opløsning i toluen
Artikelnummer. 10772263 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10772263 25 mL Glasflaske 25ml
10089001 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10772263 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 368970250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 67719-69-1 | C13H18AlClTi
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
For CC-obligationsdannelse (olefination), Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tebbe reagent
Navn note 0,5M opløsning i toluen
CAS 67719-69-1, 108-88-3
Farve Lilla til rød
Tæthed 0.9270g/mL
Flammepunkt 4 °C
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C13H18AlClTi
MDL nummer MFCD00151575
Mængde 25 mL
Fieser 08,83; 10,87; 11,52; 12,54; 13,71; 15,79; 16,70; 17,69
Specifik vægtfylde 0.927
Synonym Bis(cyclopentadienyl-μ-chloro(dimethylaluminum-μ-methylenetitanium
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer.
Formel vægt 284.62
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tebbe reagent, 0.5M solution in toluene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.