missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tebanicline dihydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16493416
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16493416 25 mg -
16478637 5 mg -
16446446 100 mg 100mg
16412177 50 mg -
16406038 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16493416 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14316A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Tebanicline dihydrochloride (Ebanicline dihydrochloride) is a nAChR modulator with potent, orally effective analgesic activity. It inhibits the binding of cytisine to α4β2 neuronal nAChRs with a Ki of 37 pM.

Tebanicline dihydrochloride (Ebanicline dihydrochloride) is a nAChR modulator with potent, orally effective analgesic activity. It inhibits the binding of cytisine to α4β2 neuronal nAChRs with a Ki of 37 pM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tebanicline dihydrochloride
CAS 209326-19-2
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H13Cl3N2O
Mængde 25 mg
Synonym Ebanicline dihydrochlorideABT-594 dihydrochloride
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (368.23 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 34 mg/mL (125.20 mM)
SMIL [H]Cl.ClC(C=C1)=NC=C1OC[C@@H]2NCC2.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 271.57
Formel vægt 271.57
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.