Få mere at vide
Labconco™ Afrivbare aluminiumsforseglinger til serumflasker, små
Artikelnummer. 15113075 Shop alle Labconco Corporation produkter
Trådstørrelse (metrisk):
57 mm
Unit Size:
Pakke med 100
Product Code. 15113075
Brand: Labconco™ 7577010
Only null left
Add to basket
Add to basket
Labconco™ Riv-away-away-forseglinger til serumflasker, små er pakker med 13 mm hætter, der passer i 2 ml og 3 ml glas serumflasker. 100,-/pakke
  • Serumflasker indeholder små prøver til batchtørring på en bakke
  • De kan også forbindes til ventilporte på tørrekamre og manifolder
  • Forseglingshætter af aluminium sælges separat for nem forsegling
Specifications
Til brug med (applikation) Tørring af små prøver
Materiale Aluminium
nr. pr. pakke 100 pakke
Trådstørrelse (metrisk) 57 mm
Halsfinish 57 mm
Form Rund
Produkttype Aluminium tætning
Til brug med (udstyr) 2 mL/3 mL glas serumflasker
Lukkestørrelse 13 mm
Diameter (metrisk) 13 mm