Få mere at vide
Skytec Blågrønne engangs latexfrie nitrilhandsker
Beskrivelse
- 100 % nitril i premium kvalitet, tykkelse 0,12 mm
- Modstandsdygtig over for olier, syrer og mange kemikalier
- Op til fire gange så høj punkteringsmodstand som latex
- Pulverfri, ikke-steril
- Let og behagelig med en‘ anden hud’ føle
- Madsikker
- Kategori III, EN374 og EN455 godkendt
- AQL 1.5
- Latex fri
- Tykkelse 0,12 mm (6 g)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | KAT III |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN374 |
| Kloreret | Ja |
| Applikationer | Sundhedspleje, Industri |
| Farve | Grøn |
| Fingertykkelse (engelsk) | 6 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.15 mm |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Håndfladetykkelse (engelsk) | 5 mil |
| Vis mere |