Få mere at vide
TEA, 0,2 M bufferopløsning, pH 8,0, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7042798
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. 15495959
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J63793.AK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Triethanolamin (TEA), en emulgator, overfladeaktivt middel og dækningsmiddel, kan bruges til at studere dets toksicitetsprofil og mekanismer. TEA kan anvendes i forskellige lægemiddelleveringskonstruktioner for at forbedre lægemiddelopløseligheden. TEA kan bruges til at dække CdTe nanopartikler. Triethanolamin findes som flydende vaskemidler, opvaskemidler, almindelige rengøringsmidler, håndrens, pudsemidler, metalbearbejdningsvæsker, maling, barbercreme og trykfarver. Triethanolamin bruges også som organisk additiv ved formaling af cementklinker. TEA er også blevet brugt i fotografisk (sølvhalogenid) behandling. Det er blevet promoveret som en nyttig alkali af amatørfotografer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triethanolamin (TEA), en emulgator, overfladeaktivt middel og dækningsmiddel, kan bruges til at studere dets toksicitetsprofil og mekanismer. TEA kan anvendes i forskellige lægemiddelleveringskonstruktioner for at forbedre lægemiddelopløseligheden. TEA kan bruges til at dække CdTe nanopartikler. Triethanolamin findes som flydende vaskemidler, opvaskemidler, almindelige rengøringsmidler, håndrens, pudsemidler, metalbearbejdningsvæsker, maling, barbercreme og trykfarver. Triethanolamin bruges også som organisk additiv ved formaling af cementklinker. TEA er også blevet brugt i fotografisk (sølvhalogenid) behandling. Det er blevet promoveret som en nyttig alkali af amatørfotografer.
Opløselighed Opløseligt
i vand.1 M, klar
, farveløs
Noter
& Luftfølsom Hygroskopisk. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra vand, fugt, luft, syrer, metaller, halogencarboner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-71-6
Molekylær formel C6H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 149.19
MDL nummer MFCD00002855
InChI nøgle GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Triethanolamine buffer solution
PubChem CID 7618
ChEBI CHEBI:28621
IUPAC navn 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanol
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TEA buffer soln.
Farve Farveløs
Koncentration 0.2 M
pH 8.0
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Lugt Odorless
Opløselighedsinformation Soluble in water.1 M,clear,colorless
SMIL C(CO)N(CCO)CCO