Få mere at vide
TEA, 0,2 M bufferopløsning, pH 8,0, Thermo Scientific Chemicals
Description
Triethanolamin (TEA), en emulgator, overfladeaktivt middel og dækningsmiddel, kan bruges til at studere dets toksicitetsprofil og mekanismer. TEA kan anvendes i forskellige lægemiddelleveringskonstruktioner for at forbedre lægemiddelopløseligheden. TEA kan bruges til at dække CdTe nanopartikler. Triethanolamin findes som flydende vaskemidler, opvaskemidler, almindelige rengøringsmidler, håndrens, pudsemidler, metalbearbejdningsvæsker, maling, barbercreme og trykfarver. Triethanolamin bruges også som organisk additiv ved formaling af cementklinker. TEA er også blevet brugt i fotografisk (sølvhalogenid) behandling. Det er blevet promoveret som en nyttig alkali af amatørfotografer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Triethanolamin (TEA), en emulgator, overfladeaktivt middel og dækningsmiddel, kan bruges til at studere dets toksicitetsprofil og mekanismer. TEA kan anvendes i forskellige lægemiddelleveringskonstruktioner for at forbedre lægemiddelopløseligheden. TEA kan bruges til at dække CdTe nanopartikler. Triethanolamin findes som flydende vaskemidler, opvaskemidler, almindelige rengøringsmidler, håndrens, pudsemidler, metalbearbejdningsvæsker, maling, barbercreme og trykfarver. Triethanolamin bruges også som organisk additiv ved formaling af cementklinker. TEA er også blevet brugt i fotografisk (sølvhalogenid) behandling. Det er blevet promoveret som en nyttig alkali af amatørfotografer.
Opløselighed Opløseligt
i vand.1 M, klar
, farveløs
Noter
& Luftfølsom Hygroskopisk. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra vand, fugt, luft, syrer, metaller, halogencarboner.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | TEA buffer soln. |
| Farve | Farveløs |
| Koncentration | 0.2 M |
| pH | 8.0 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 250 mL |
| Lugt | Odorless |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water.1 M,clear,colorless |
| SMIL | C(CO)N(CCO)CCO |