Få mere at vide
TE-buffer, pH 8,0, RNAse-fri
Beskrivelse
Trizma anvendes til formulering af bufferopløsninger i pH-området mellem 7,5 og 8,5. Tris-bufferopløsninger anvendes i vid udstrækning i celle- og molekylærbiologi til processer såsom protein- og nukleinsyreekstraktion og oprensning. Tris-EDTA (TE) bufferopløsning, pH 8,0 kan også anvendes som vaskebuffer. TE-buffer bruges ofte til at opbevare DNA og RNA, mens det beskyttes mod nedbrydning. Nogle protokoller bruger TE 10:0.1 med 0,1 mM EDTA for at reducere interaktionen af EDTA med downstream-applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Trizma anvendes til formulering af bufferopløsninger i pH-området mellem 7,5 og 8,5. Tris-bufferopløsninger anvendes i vid udstrækning i celle- og molekylærbiologi til processer såsom protein- og nukleinsyreekstraktion og oprensning. Tris-EDTA (TE) bufferopløsning, pH 8,0 kan også anvendes som vaskebuffer. TE-buffer bruges ofte til at opbevare DNA og RNA, mens det beskyttes mod nedbrydning. Nogle protokoller bruger TE 10:0.1 med 0,1 mM EDTA for at reducere interaktionen af EDTA med downstream-applikationer.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand
.
Bemærkninger
200mM Tris-HCl med 20mM EDTA
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TE buffer |
| Navn note | RNAse-fri |
| pH | 8.0 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 250 mL |
| Opløselighedsinformation | Ikke blandeligt eller svært at blande i vand. |