Få mere at vide
TE-buffer, pH 8,0, RNAse-fri
Artikelnummer. 15445059
Skift visning
Mængde:
125 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15445059 125 mL 125ml
15455059 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15445059 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62745.=E
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157,594 g/mol
Trizma anvendes til formulering af bufferopløsninger i pH-området mellem 7,5 og 8,5. Tris-bufferopløsninger anvendes i vid udstrækning i celle- og molekylærbiologi til processer såsom protein- og nukleinsyreekstraktion og oprensning. Tris-EDTA (TE) bufferopløsning, pH 8,0 kan også anvendes som vaskebuffer. TE-buffer bruges ofte til at opbevare DNA og RNA, mens det beskyttes mod nedbrydning. Nogle protokoller bruger TE 10:0.1 med 0,1 mM EDTA for at reducere interaktionen af EDTA med downstream-applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
Trizma anvendes til formulering af bufferopløsninger i pH-området mellem 7,5 og 8,5. Tris-bufferopløsninger anvendes i vid udstrækning i celle- og molekylærbiologi til processer såsom protein- og nukleinsyreekstraktion og oprensning. Tris-EDTA (TE) bufferopløsning, pH 8,0 kan også anvendes som vaskebuffer. TE-buffer bruges ofte til at opbevare DNA og RNA, mens det beskyttes mod nedbrydning. Nogle protokoller bruger TE 10:0.1 med 0,1 mM EDTA for at reducere interaktionen af EDTA med downstream-applikationer.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand
.
Bemærkninger
200mM Tris-HCl med 20mM EDTA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1185-53-1
Molekylær formel C4H12ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 157.594
MDL nummer MFCD00236359
InChI nøgle QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93573
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol;hydrochlorid
SMIL C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TE buffer
Navn note RNAse-fri
pH 8.0
Fysisk form Væske
Mængde 125 mL
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.