Få mere at vide
TE-buffer, pH 7,4, RNAse-frit
Artikelnummer. 15423039
Skift visning
Mængde:
125 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15423039 125 mL 125ml
15433039 250 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423039 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60234.=E
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157,594 g/mol
TE-buffer er en almindeligt anvendt bufferopløsning i procedurer, der involverer DNA eller RNA. Det bruges til at opbevare og fortynde DNA og RNA. Behandling med TE-buffer øger farvningsintensiteten af antistoffer i den immunhistokemiske påvisning af visse proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
TE-buffer er en almindeligt anvendt bufferopløsning i procedurer, der involverer DNA eller RNA. Det bruges til at opbevare og fortynde DNA og RNA. Behandling med TE-buffer øger farvningsintensiteten af antistoffer i den immunhistokemiske påvisning af visse proteiner.
Opløselighed
Fuldt blandbar i vand.
Bemærkninger
200mM Tris-HCl med 20mM EDTA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1185-53-1
Molekylær formel C4H12ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 157.594
MDL nummer MFCD00236359
InChI nøgle QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93573
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol;hydrochlorid
SMIL C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TE buffer
Navn note RNAse free
Farve Ikke udpeget
pH 7.4
Fysisk form Væske
Mængde 125 mL
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.