Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TE-buffer, (20X), pH 8,0, autoklaveret
Artikelnummer. 15434779
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
Artikelnummer. 15434779
Brand: Thermo Scientific Chemicals J62388.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Commonly used buffer solution in procedures involving DNA or RNA.  TE buffer functions to solubilize DNA or RNA while protecting it from degradation. This buffer is used at different pH values and has become the standard buffer for the storage of nucleic acids. | CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157.594 g/mol
TE-buffer er en almindeligt anvendt bufferopløsning i procedurer, der involverer DNA eller RNA. TE-buffer fungerer til at solubilisere DNA eller RNA, mens det beskytter det mod nedbrydning. Denne buffer bruges ved forskellige pH-værdier og er blevet standardbufferen til opbevaring af nukleinsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1185-53-1
Molekylær formel C4H12ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 157.594
MDL nummer MFCD00236359
InChI nøgle QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93573
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol;hydrochlorid
SMIL C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TE buffer
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Emballage Plastflaske
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.