Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TE-buffer, (20X), pH 8,0, autoklaveret
Artikelnummer. 15424779
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15424779 250 mL 250ml
15434779 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424779 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62388.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    491.05 DKK
    441.65 DKK / 250ml
    Spare 49.40 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Almindeligt anvendt bufferopløsning i procedurer, der involverer DNA eller RNA. TE-bufferen fungerer som opløselig for DNA eller RNA, samtidig med at den beskytter det mod nedbrydning. Denne buffer bruges ved forskellige pH-værdier og er blevet standardbuffer til opbevaring af nukleinsyrer. | CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157,594 g/mol
TE-buffer er en almindeligt anvendt bufferopløsning i procedurer, der involverer DNA eller RNA. TE-buffer fungerer til at solubilisere DNA eller RNA, mens det beskytter det mod nedbrydning. Denne buffer bruges ved forskellige pH-værdier og er blevet standardbufferen til opbevaring af nukleinsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1185-53-1
Molekylær formel C4H12ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 157.594
MDL nummer MFCD00236359
InChI nøgle QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93573
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol;hydrochlorid
SMIL C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TE buffer
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Emballage Plastflaske
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandet i vand.