Få mere at vide
TE-buffer, (20X, pH 7,6), RNAse-fri
Artikelnummer. 15434689
Skift visning
Mængde:
125 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15434689 125 mL 125ml
15444689 250 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434689 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62285.=E
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157,594 g/mol
TE-buffer er en almindeligt anvendt bufferopløsning i procedurer, der involverer DNA eller RNA. TE-buffer fungerer til at solubilisere DNA eller RNA, mens det beskytter det mod nedbrydning. Denne buffer bruges ved forskellige pH-værdier og er blevet standardbufferen til opbevaring af nukleinsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
TE-buffer er en almindeligt anvendt bufferopløsning i procedurer, der involverer DNA eller RNA. TE-buffer fungerer til at solubilisere DNA eller RNA, mens det beskytter det mod nedbrydning. Denne buffer bruges ved forskellige pH-værdier og er blevet standardbufferen til opbevaring af nukleinsyrer.
Opløselighed
Fuldt blandbar i vand.
Bemærkninger
200mM Tris-HCl med 20mM EDTA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1185-53-1
Molekylær formel C4H12ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 157.594
MDL nummer MFCD00236359
InChI nøgle QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93573
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol;hydrochlorid
SMIL C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TE buffer
Navn note RNAse-fri
pH 7.6
Fysisk form Væske
Mængde 125 mL
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandet i vand.