Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TE-buffer, (20X), pH 7,4, autoklaveret
Artikelnummer. 15413449
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15413449 250 mL 250ml
15423449 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15413449 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60738.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    576.30 DKK
    470.65 DKK / 250ml
    Spare 105.65 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157,594 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1185-53-1
Molekylær formel C4H12ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 157.594
MDL nummer MFCD00236359
InChI nøgle QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93573
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol;hydrochlorid
SMIL C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TE buffer
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Emballage Plastflaske