Få mere at vide
TE-buffer, 1X opløsning pH 8,0, lav EDTA, molekylærbiologigrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7082840 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Nalgene flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 15746272
Brand: Thermo Scientific J75793.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug direkte til at resuspendere og/eller fortynde renset DNA eller RNA
Brug direkte til at resuspendere og/eller fortynde renset DNA eller RNA.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1185-53-1
Molekylær formel C4H12ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 157.594
InChI nøgle QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93573
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol;hydrochlorid
SMIL C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TE Buffer
Koncentration 1X
pH 8
Fysisk form Løsning
Mængde 100 mL
Emballage Nalgene flaske
Grad Molekylær biologi