Få mere at vide
TE-buffer, 1X-opløsning pH 8,0, lav EDTA, molekylærbiologisk kvalitet
Artikelnummer. 15746272 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Nalgene flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15746272 100 mL Nalgene flaske 100ml
15684018 500 mL Nalgene flaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15746272 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J75793.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    523.14 DKK
    470.65 DKK / 100ml
    Spare 52.49 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Brug direkte til at gensuspendere og/eller fortynde renset DNA eller RNA | CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157,594 g/mol
Brug direkte til at resuspendere og/eller fortynde renset DNA eller RNA.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1185-53-1
Molekylær formel C4H12ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 157.594
InChI nøgle QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93573
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol;hydrochlorid
SMIL C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TE Buffer
Koncentration 1X
pH 8
Fysisk form Løsning
Mængde 100 mL
Emballage Nalgene flaske
Grad Molekylær biologi