Få mere at vide
TE Buffer, 1X Solution, Molekylær Biology Grade, Ultrapure , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15875418 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 mL
10 x 1 mL
500 mL
Emballage:
Nalgene bottle
Nalgene flaske
Pakningsstørrelse:
500ml
Pakke med 10
Artikelnummer. 15875418
Brand: Thermo Scientific J75893.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug direkte til at resuspendere og/eller fortynde oprenset DNA eller RNA
Brug direkte til at resuspendere og/eller fortynde oprenset DNA eller RNA.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1185-53-1
Molekylær formel C4H12ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 157.594
InChI nøgle QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93573
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol;hydrochloride
SMIL C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TE Buffer
Fysisk form Solution
Mængde 500 mL
Emballage Nalgene bottle
Grad Molecular Biology