Få mere at vide
TE-buffer, 1X-opløsning, molekylærbiologisk kvalitet, Ultrapure
Artikelnummer. 15661509 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
10 x 1 mL
500 mL
Emballage:
Nalgene flaske
Pakningsstørrelse:
500ml
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15661509 100 mL Nalgene flaske -
15875228 10 x 1 mL Nalgene flaske Pakke med 10
15875418 500 mL Nalgene flaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15661509 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J75893.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    652.80 DKK
    531.65 DKK / 100ml
    Spare 121.15 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Brug direkte til at genopfriske og/eller fortynde renset DNA eller RNA | CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157,594 g/mol
Brug direkte til at resuspendere og/eller fortynde oprenset DNA eller RNA.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1185-53-1
Molekylær formel C4H12ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 157.594
InChI nøgle QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93573
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol;hydrochlorid
SMIL C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Spécification
Kemisk navn eller materiale TE Buffer
Fysisk form Løsning
Mængde 100 mL
Emballage Nalgene flaske
Grad Molekylær biologi
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.