Få mere at vide
Hoefer™ TE Blotting Unit Reservedele og tilbehør: Kassetter
Artikelnummer. p-3314771 Shop alle Cytiva produkter
Til brug med (udstyr):
TE 22 Mini Tank Transfer Unit
TE 42, TE 62 Overførselstank
Type:
Gel Cassette
Hængslet kassette
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12004807
Brand: Hoefer™ TE24
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med TE62 Standard Transfer Tank med kølekammer
  • Tilbehør og reservedele til TE62
Tekniske data
Til brug med (udstyr) TE 22 Mini Tank Transfer Unit
Type Gel Cassette
Inkluderer 1 kassettesamling, 2 skumsvampe 3 mm tykke og 1 skumsvampe 6 mm tykke