Få mere at vide
Hoefer™ TE Blotting Unit Reservedele og tilbehør: Kassetter
Artikelnummer. 12004807 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
TE 22 Mini Tank Transfer Unit
TE 42, TE 62 Overførselstank
Type:
Gelkassette
Hængslet kassette
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Type Pakningsstørrelse
12004807 TE 22 Mini Tank Transfer Unit Gelkassette Hver
10437884 TE 22 Mini Tank Transfer Unit Gelkassette Hver
12004757 TE 42, TE 62 Overførselstank Hængslet kassette Hver
10331095 TE 42, TE 62 Overførselstank Hængslet kassette Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12004807 Leverandør Hoefer™ Leverandørnr. TE24
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    967.00 DKK
    897.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 69.69 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Til brug med TE62 Standard Transfer Tank med kølekammer
  • Tilbehør og reservedele til TE62
Tekniske data
Til brug med (udstyr) TE 22 Mini Tank Transfer Unit
Type Gelkassette
Inkluderer 1 kassettesamling, 2 skumsvampe 3 mm tykke og 1 skumsvampe 6 mm tykke