Få mere at vide
Cytiva TE 62 Transfer Unit Accessory: Electrode Panel Assembly
Artikelnummer. 12941640 Shop alle Cytiva produkter
:
Electrode panel; Color: black
Artikelnummer. 12941640
Brand: Cytiva 80620616
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
  • Safe, sturdy electrode panels lock automatically in place
  • Choose from black or gray panels
Two panels are required to run the unit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Black
Til brug med (udstyr) TE 62 Protein Transfer Unit
Type Electrode Panel