Få mere at vide
TDZD-8, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465266
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16465266 100 mg -
16464358 10 mg -
16420687 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16465266 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY11012
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress TDZD-8 is an inhibitor of GSK-3β, with an IC50 of 2 μM; TDZD-8 shows less potent activities against Cdk-1/cyclin B, CK-II, PKA, and PKC, with all IC50s of >100 μM.
TDZD-8 is an inhibitor of GSK-3β, with an IC50 of 2 μM
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TDZD-8
Fysisk form Solid
CAS 327036-89-5
Farve Light Yellow
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H10N2O2S
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym GSK-3β Inhibitor I NP 01139
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (449.92 mM)
SMIL O=C(N1CC2=CC=CC=C2)N(C)SC1=O
Molekylvægt (g/mol) 222.26
Formel vægt 222.26
Procent renhed 99.54%