Få mere at vide
TDS standardløsning, 1382 ppm, Reagecon™
Shop All Reagecon Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
500 mL
missing translation for 'unitSize'
500ml
Description
Fisher Scientific tilbyder et omfattende udvalg af konduktivitetsstandarder, der kan spores til NIST referencematerialer. Sortimentet omfatter et standardsortiment samt et bredere udvalg af meget lave og høje værdier, hvilket giver øget fleksibilitet.
- Nøjagtig til± 1 %
- Sporbar til NIST
- GLP kompatibel
- Analysecertifikat leveres med hver flaske (inklusive analysemetode og standard referencemateriale detaljer)
- Bredt område: 20 værdier fra 1,3 μS/cm til 500.000μ S/cm inklusive
- En forbedret holdbarhed er sikret gennem brug af proprietær teknologi. Nøjagtig ledningsevnemåling kræver periodisk kalibrering af ledningsevnesensoren for at bestemme dens cellekonstant (multiplikatoren, der bruges til at konvertere sensorens output 'til den viste ledningsevne). Vores standardværdi konduktivitetsstandarder matcher de forprogrammerede værdier, der bruges af alle førende mærker af konduktivitetsmålere til automatisk kalibrering, mens de brede standarder tillader fleksibilitet.
Specifications
Specifications
| Analysecertifikat | Yes |
| Metoder | Standard solution verified by Reference Materials Laboratory |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 1382 ppm |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Water |
| Mængde | 500 mL |