Få mere at vide
TDS kalibreringsstandard 1382 ppm, Jenway™
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Beskrivelse
- Til brug med kalibrering af TDS-målere
- 1382 ppm
- 500 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Løsningstype | Calibration Standard |
| Type | Conductivity Standard |
| Mængde | 500 mL |