Få mere at vide
Thermo Scientific™ TDE-seriens frysere med ultra-lav temperatur
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16640764 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Elektriske krav:
230 V 50 Hz
Kapacitet (metrisk):
816 l
Certificeringer/compliance:
cULus, FDA Klasse II, FDA Class II
Artikelnummer. Elektriske krav Kapacitet (metrisk) Certificeringer/compliance
16640764 230 V 50 Hz 816 l cULus, FDA Klasse II, FDA Class II
1 options
Artikelnummer. 16640764 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TDE60086LV
Thermo Scientific™ TDE-seriens frysere med ultralav temperatur har reduceret energiforbrug, en forenklet touchscreen-grænseflade, fire kapaciteter og et ergonomisk kabinetdesign.
Fra vores første ULT-fryser i 1940 til i dag fortsætter den kombinerede erfaring fra REVCO, Forma Scientific, Jewett, HERAFreeze og andre produktfamilier med at drive vores evne til at levere brancheførende innovationer, der hjælper med at fremskynde videnskab og sundhedspleje. Alle Revco- (RDE), Forma- (FDE) og HERAfreeze (HDE) STP-mærker vil blive konsolideret under det eksisterende Thermo Scientific (TDE) STP ULT-mærke. Tidslinjen for konsolidering er regionsspecifik. Kontakt din lokale repræsentant for at få de seneste oplysninger eller besøg www.thermofisher.com/ultbrands for at få mere at vide.
Thermo Scientific™ ultra-lavtemperaturfrysere i TDE-serien, der er en del af Standard Performance (STP)-familien og drives af H-drev, har fire opretstående modeller, der maksimerer opbevaringskapaciteten fra 30.000 til 60.000 2 mL hætteglas. TDE-serien er en bæredygtig og pålidelig løsning med ultimativ prøvesikkerhed og driftsbesparelser for hvert laboratorium.
Ydeevne
  • Drevet af H-drevets kulbrinteteknologi sparer disse systemer op til 25 % i energiforbrug og varmeafvisning i forhold til ultralave frysere med konventionelle kølemidler 1
  • Designet til daglig brug og genopretter kabinettemperaturen 20 % hurtigere efter åbning af døren.2
  • Et støjsvagt lydoutput under 53 dBA gør det muligt for fryseren at komme ud af gangen og ind i laboratoriet
  • Opfylder ±10°C valideringsprotokoller ved -80°C med en stærk spidsvariation og steady-state-temperaturvariation
  • Naturlige kulbrintekølemidler reducerer systemets driftsbelastning og fremmer enestående pålidelighed og bekymringsfri prøvebeskyttelse
Brugervenlig
  • H-drevet informationscenter (HIC) kombinerer letlæselige temperaturer med enkle kapacitive berøringsknapper i en 5,6 in. skærm
  • Fire kapaciteter (300, 400, 500 og 600 2 in. boks) til at imødekomme en række lagerbehov og laboratoriefodaftryk
  • Alle modeller har fire indvendige døre, der giver nem adgang til prøven uden at udsætte større fryserindhold for de omgivende forhold
  • Forbedret kundekomfort med et nyt ergonomisk designet håndtag, højkontrastskærm i øjenhøjde og komfortable hyldeplaceringer, der er let tilgængelige.
  • Kompatibel med de fleste stativsystemer inklusive et komplet udvalg af Thermo Scientific™ stativer til bokse, mikroplader, Thermo Scientific™ Matrix™ og Nunc CryoBank™ rør
  • Sikkerhedsfunktioner, herunder alarmindstillinger og hængelåskompatible døre
Bæredygtighed
  • Fremstillet på et prisvindende anlæg, som ikke sender affald til lossepladserne
  • Lavere VVS-omkostninger som følge af mindre varmeudledning til miljøet
  • Naturlige kølemidler og vandblæst skumisolering, hvilket får serien til at overholde U.S. Environmental Protection Agency's Significant New Alternatives Policy (SNAP), EU's F-Gas og andre bæredygtighedsstandarder
  • Når du modtager enheden, råder vi dig til korrekt at bortskaffe alt emballagemateriale, der bruges til at beskytte enheden under forsendelsesprocessen. Se dine lokale genbrugsregler, og bortskaf alle materialer i overensstemmelse hermed. For information om affaldspladser henvises til din lokale affaldsleverandør.
Få forbindelse
Thermo Scientific™ DeviceLink™ Connect fjernovervågningsløsningen hjælper med at give ro i sindet ved at give dig mulighed for at holde styr på dit udstyr når som helst og hvor som helst. Dette system understøtter uafhængige sensorer til at overvåge dit instrument, men det kan også tilsluttes via seriel port direkte til instrumentet og udnytter de indbyggede telemetridata, alarmer og hændelser. Al information overføres til Thermo Fisher Connect cloud-platformen, hvor du har 24/7 adgang til informationen via InstrumentConnects web- og mobilbaserede applikationer. Besøg www.thermofisher.com/dlc for mere information.
Kompatibelt DeviceLink Connect-system
  • DLCKTULTS101— Fryser med ultra-lav temperatur
*Hvert sæt inkluderer et DeviceLink Connect-system, 1-års grundlæggende overvågningsabonnement, strømkabel, USB til opstart, monteringshardware og et relevant serie- eller USB-kabel.
Uafhængige DeviceLink Connect-sensorer
  • DLCSKTEMP001— DeviceLink Connect PT100 (-200°C til +600°C) temperatursensor og Smart-Cable-adapter
  • DLCSKCURT001— DeviceLink Connect strømtransducer (0-50A) med Smart-Cable-adapter
  • DLCPTDOOR001— Dørkontakt
Fodnoter:
  1. Interne data, der sammenligner 11,2 kWh/dag med UXF600 = 14,9 kWh/dag. Data arkiveret.
  2. Typiske frysertestdata baseret på intern test i omgivelsestemperatur på 20°C; Typisk standard valideringsprotokol for ±10°C.
garanti
Garantien varierer fra land til land. Kontakt os for detaljer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Thermo Scientific TDE Series Ultra-Low Freezers, 600-Box Capacity, 230V, 50Hz
Type Ultra-Low Freezer, Upright
Kapacitet (engelsk) 28.8 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 816 l
Temperaturområde -50°C to -86°C
Dør stil Outer (1), Inner (4)
Antal døre 1
Indre døre 4
Isolering Vacuum Insulation Panels (VIP) + Water-Blown Polyurethane Foam (SNAP-compliant)
Indre Stainless Steel
Hylder 3
Kapacitet (engelsk) hylde 245 lb.
Kapacitet (metrisk) hylde 111 kg
Certificeringer/compliance cULus, FDA Klasse II, FDA Class II
Stil Upright
Vise HIC 5.6 in. 7-segment display with capacitive touch buttons
Produktlinje Thermo Scientific
garanti Warranty varies by country, please contact us for details
Afrimning Manual
Dimensioner (DxBxH) Udvendig 38.5 x 39.6 x 78 in. (97.7 x 100.6 x 198.1 cm)
Mål (D x B x H) Indvendig 28.3 x 34.4 x 51.2 in. (71.9 x 87.3 x 130.1 cm)
Overvågningsmuligheder Alarm, Recorder
Sætpunktssikkerhed Yes
Forbindelse External Monitoring/Cloud Compatible; 4-20mA, RS485, Dry Contacts
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue Compatible
Strømstyrke 6.1/10 A
Stiktype EU
Spænding 230 V
Elektriske krav 230 V 50 Hz
Frekvens 50 Hz
Hætteglaskapacitet 60,000 x 2mL
Kompressor H-drive
Kølemiddel R290 (1st stage), R170 + R290 mix (2nd stage)
Forsendelsesvægt (engelsk) 820 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 372 kg
Vægt (engelsk) 709 lb.
Vægt (metrisk) 322 kg
Holder 2 in. Boxes (600)
Rack kapacitet 12
Vis mere Vis mindre
  1. Dataene er repræsentative for præstation og ikke offentliggjorte produktspecifikationer. Der bør ikke henvises til resultater ved udvikling af regulatoriske parametre for specifik kundebrug.
  2. Fryserens drift vil variere baseret på kundeproduktvolumen, opbevaringsformat, driftsforhold, testmetode og udførelse af anbefalet vedligeholdelse
  3. Løbende produktforbedringer kan uden varsel resultere i ændringer eller udeladelser i dette tekniske datablad. Thermo Scientific kan ikke påtage sig ansvar for skader, tab eller udgifter som følge af forkert anvendelse af oplysningerne heri.