Få mere at vide
Thermo Scientific™ TDE-serien -86°C frysere med ultra-lav temperatur
Artikelnummer. p-9966692 Shop alle Thermo Scientific produkter
Elektriske krav:
230V, 50 Hz, 1 fase
Kapacitet (metrisk):
422 l
549 l
682 l
816 l
Certificeringer/compliance:
CE
CE, cUL, UL, ISO 13485
CE, cUL, cUL, ISO 13485
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17966692
Brand: Thermo Scientific™ TDE30086FVULTS
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ ultra-lavtemperaturfrysere i TDE-serien, der er en del af Standard Performance (STP)-familien og drives af H-drev, har fire opretstående modeller, der maksimerer opbevaringskapaciteten fra 30.000 til 60.000 2 mL hætteglas. TDE-serien er en bæredygtig og pålidelig løsning med ultimativ prøvesikkerhed og driftsbesparelser for hvert laboratorium.
Thermo Scientific™ ultra-lavtemperaturfrysere i TDE-serien, der er en del af Standard Performance (STP)-familien og drives af H-drev, har fire opretstående modeller, der maksimerer opbevaringskapaciteten fra 30.000 til 60.000 2 mL hætteglas.
TDE-serien er en bæredygtig og pålidelig løsning med ultimativ prøvesikkerhed og driftsbesparelser for hvert laboratorium. Fra vores første ULT-fryser i 1940 til i dag fortsætter den kombinerede erfaring fra REVCO, Forma Scientific, Jewett, HERAFreeze og andre produktfamilier med at drive vores evne til at levere brancheførende innovationer, der hjælper med at fremskynde videnskab og sundhedspleje.
Ydeevne
  • Drevet af H-drevets kulbrinteteknologi sparer disse systemer op til 25 % i energiforbrug og varmeafvisning i forhold til ultralave frysere med konventionelle kølemidler 1
  • Designet til daglig brug og genopretter kabinettemperaturen 20 % hurtigere efter åbning af døren.2
  • Et støjsvagt lydoutput under 53 dBA gør det muligt for fryseren at komme ud af gangen og ind i laboratoriet
  • Opfylder ±10°C valideringsprotokoller ved -80°C med en stærk spidsvariation og steady-state-temperaturvariation
  • Naturlige kulbrintekølemidler reducerer systemets driftsbelastning og fremmer enestående pålidelighed og bekymringsfri prøvebeskyttelse
Brugervenlig
  • H-drevet informationscenter (HIC) kombinerer letlæselige temperaturer med enkle kapacitive berøringsknapper i en 5,6 in. skærm
  • Fire kapaciteter (300, 400, 500 og 600 2 in. boks) til at imødekomme en række lagerbehov og laboratoriefodaftryk
  • Alle modeller har fire indvendige døre, der giver nem adgang til prøven uden at udsætte større fryserindhold for de omgivende forhold
  • Forbedret kundekomfort med et nyt ergonomisk designet håndtag, letlæselig højkontrastskærm og komfortable hyldeplaceringer, der er let tilgængelige.
  • Kompatibel med de fleste stativsystemer inklusive et komplet udvalg af Thermo Scientific™ stativer til bokse, mikroplader, Thermo Scientific™ Matrix™ og Nunc CryoBank™ rør
  • Sikkerhedsfunktioner inklusive alarmindstillinger og nøglelåsdør
Bæredygtighed
  • Lavere VVS-omkostninger som følge af mindre varmeudledning til miljøet
  • Naturlige kølemidler og polyurethanskum med ikke-HFC blæsemiddel med nul GWP, hvilket får serien til at overholde U.S. Environmental Protection Agency's Significant New Alternatives Policy (SNAP), EU's F-Gas og andre bæredygtighedsstandarder
Få forbindelse
Thermo Scientific™ DeviceLink™ Connect fjernovervågningsløsningen hjælper med at give ro i sindet ved at give dig mulighed for at holde styr på dit udstyr når som helst og hvor som helst. Dette system understøtter uafhængige sensorer til at overvåge dit instrument, men det kan også tilsluttes via seriel port direkte til instrumentet og udnytter de indbyggede telemetridata, alarmer og hændelser. Al information overføres til Thermo Fisher Connect cloud-platformen, hvor du har 24/7 adgang til informationen via InstrumentConnects web- og mobilbaserede applikationer. Besøg www.thermofisher.com/dlc for mere information.
Kompatibelt DeviceLink Connect-system
  • DLCKTULTS101 – Fryser med ultra-lav temperatur
*Hvert sæt inkluderer et DeviceLink Connect-system, 1-års grundlæggende overvågningsabonnement, strømkabel, USB til opstart, monteringshardware og et relevant serie- eller USB-kabel.
Uafhængige DeviceLink Connect-sensorer
  • DLCSKTEMP001 – DeviceLink Connect PT100 (-200°C til +600°C) temperatursensor og Smart-Cable-adapter
  • DLCSKCURT001 – DeviceLink Connect strømtransducer (0-50A) med Smart-Cable-adapter
  • DLCPTDOOR001 – Dørkontakt
Fodnoter:
  1. Interne data, der sammenligner 11,2 kWh/dag med UXF600 = 14,9 kWh/dag. Data arkiveret.
  2. Typiske frysertestdata baseret på intern test i omgivelsestemperatur på 20°C; Typisk standard valideringsprotokol for ±10°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 14,9 kubikfod
Kapacitet (metrisk) 422 l
Temperaturområde -50 °C til -80 °C
Dør stil Udtræksgynge med lås
Antal døre 1 (1 rum)
Indre døre 4
Gendannelse af døråbning 11 minutter
Hængsel Side Venstre
Skabsmateriale Koldvalset stål
Kammermateriale Koldvalset stål
Isolering Vakuum, skum
Indre Malet stål
Udvendig finish Pulverlakeret stål
Hylder 3
Skuffer Ingen
Antal stativer 12
Antal stativer pr. sæt 3
Certificeringer/compliance CE
Stil kabinet
Vise HIC-grænseflade, display med 7 segmenter og kapacitiv berøringsskærm
Hjul 4
Farve Grå
Kondensator type Blæser-tvunget
Til brug med (applikation) Storage of General (non-flammable) Laboratory Materials
Til brug med (udstyr) Opbevaringsstativer
Inkluderer Hylder, strømstik
Typisk levetid 10 år
garanti 5 år på dele
Afrimning Område for
Min. Klarering 30 cm
Spidsvariation ved -80C +6.3 /-3.5c
Opvarmningstid -80 C til -50 C 268 minutter
Vandafkølet Ingen vandkøling
Dybde (engelsk) Eksteriør 38,5 tommer
Dybde (engelsk) Interiør 28,3 tommer
Dybde (metrisk) Eksteriør 97.7 cm
Dybde (metrisk) interiør 71.9 cm
Højde (engelsk) Udvendig 78 tommer
Højde (engelsk) Interiør 51,2 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 1981 mm
Højde (metrisk) interiør 1300 mm
Længde (engelsk) Eksteriør 38,5 tommer
Længde (metrisk) Udvendig 978 mm
Længde (engelsk) Interiør 28,3 tommer
Længde (metrisk) interiør 719 mm
Bredde (engelsk) Udvendig 23 tommer
Bredde (engelsk) Interiør 17,8 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 584 mm
Bredde (metrisk) interiør 452 mm
Overvågningsmuligheder Fås separat
Adgangssikkerhed Nøglelås som standard, kompatibel med hængelås
Chart Recorder Ekstraudstyr
Dataoutput RS485/4-20mA udgang/tørre kontakter
Driftstilstande Standardtilstand
Sætpunktssikkerhed Ja
Backup systemer CO2 eller LN2 (valgfrit)
Smart View-kompatibilitet Ja
Strømstyrke 7,1 Amp
Stiktype EU
Spænding 230 V
Elektriske krav 230V, 50 Hz, 1 fase
Frekvens 50 Hz
Fase 1 fase
Energiforbrug 9,2 kWh/dag
Hætteglaskapacitet 30000
Kompressor H-drev
Kølemiddel R290/R170+R290 blanding
Forsendelsesvægt (engelsk) 712 lbs.
Forsendelsesvægt (metrisk) 323 kg
Vægt (engelsk) 622 lbs.
Vægt (metrisk) 282 kg
Holder 30.000 prøver
Rack kapacitet 12